Learn More
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus
Product Code. 11857251 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
770 mL
1100 mL
Length (Metric):
145 cm
200 cm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11857251
Brand: Buerkle™ 53180200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Buerkle™ Zone Sampler Spiralus provides an excellent all-layer sample.
  • Representative sample of the container layers.
  • aluminum, anodised
  • Tip PA
  • Low weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Zone Sampler Spiralus
Material Aluminum
Includes 8 openings
Capacity (English) 37.19 oz.
Capacity (Metric) 1100 mL
For Use With (Application) Spiralus is Particularly Suitable for Sampling Coarse-Grained Bulk Goods, Seeds and Pellets at Locations Such as Soil Heaps, Warehouses, Trucks, Railway Goods Wagons
Diameter (Metric) Outer 38 mm
Length (Metric) 200 cm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.