missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, Thermo Scientific Chemicals

104.52 € - 295.47 €

Chemical Identifiers

CAS 61478-28-2
Molecular Formula C34H37NO2P2
Molecular Weight (g/mol) 553.62
MDL Number MFCD01631275
InChI Key BFMKBYZEJOQYIM-FEHSQGEHNA-N
Synonym 2s,4s---n-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl-pyrrolidine, bppm, s,s-bppm, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidine, 2s,4s---2-diphenylphosphinomethyl-4-diphenylphosphino-n-t-butoxycarbonyl pyrrolidine, 2s,4s-tert-butyl 4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4s-4-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl pyrrolidine-1-carboxylate, 2s,4s-1-boc-4-diphenylphosphino-2-diphenylphosphinomethyl pyrrolidineShow MoreShow Less
PubChem CID 10209545
IUPAC Name tert-butyl (2S,4S)-4-diphenylphosphanyl-2-(diphenylphosphanylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen

Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15487675
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27321.MD
250 mg
104.52 €
250mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
11342409
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27321.03
1 g
295.47 €
1g
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Spezifikation
Show More
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c

H315-H319-H335

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Keep cold

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, Thermo Scientific Chemicals

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt