Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
CHO cells Recombinant Protein
Brand:  Gibco™ 100-25A-500UG
 View more versions of this product
Product Code. 17891753
  • 2360.00 € / 500µg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Explore more special offers
Descripción
Descripción
FGF-8 is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8a, FGF-8b, FGF-8e and FGF-8f. The human and murine FGF-8a and FGF-8b are identical, unlike human and mouse FGF-8e and FGF-8f, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
P55075
protein with no preservative
21.2
500 μg
-20°C
<1 EU/μg
Human
Recombinant
Lyophilized
Functional Assay
2253
Human FGF-8 A
CHO cells
RUO
FGF8
Unconjugated
QHVREQSLVT DQLSRRLIRT YQLYSRTSGK HVQVLANKRI NAMAEDGDPF AKLIVETDTF GSRVRVRGAE TGLYICMNKK GKLIAKSNGK GKDCVFTEIV LENNYTALQN AKYEGWYMAF TRKGRPRKGS KTRQHQREVH FMKRLPRGHH TTEQSLRFEF LNYPPFTRSL RGSQRTWAPE PR
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado