Learn More
Brady™ MiniMark™ Pre-Printed Polypropylene Labels
These MiniMark™ Pre-Printed Polypropylene Labels are supplied with pre-printed red diamonds and are ready for you to print the required warning.
181.00 € - 499.00 €
Specifications
Description Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Adhesive Type Permanent Acrylic, Permanent
Color Red on White
Finish Gloss
Material Polypropylene
View More Specs
Products 15
Product Code Brand Description HeightMetric Width (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Description HeightMetric Width (Metric) Price Quantity & Availability  
11799465
View Documents Promotion Details
Brady™
710563
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11709475
View Documents Promotion Details
Brady™
710564
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm
339.00 €
1 box
In Stock
to see stock.
Add to basket
11719475
View Documents Promotion Details
Brady™
710565
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm
339.00 €
1 box
Estimated Shipment: 27-11-2024
to see stock.
Add to basket
11729475
View Documents Promotion Details
Brady™
710566
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11749475
View Documents Promotion Details
Brady™
710568
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11739475
View Documents Promotion Details
Brady™
710567
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 110 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11779455
View Documents Promotion Details
Brady™
710575
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 155 mm
499.00 €
1 box
Estimated Shipment: 27-11-2024
to see stock.
Add to basket
11789455
View Documents Promotion Details
Brady™
710576
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 155 mm
499.00 €
1 box
In Stock
to see stock.
Add to basket
11799455
View Documents Promotion Details
Brady™
710577
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 155 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11709465
View Documents Promotion Details
Brady™
710578
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 155 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11719465
View Documents Promotion Details
Brady™
710579
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 155 mm
499.00 €
1 box
Estimated Shipment: 27-11-2024
to see stock.
Add to basket
11729485
View Documents Promotion Details
Brady™
710552
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 85 mm
241.00 €
1 box
Estimated Shipment: 27-11-2024
to see stock.
Add to basket
11719485
View Documents Promotion Details
Brady™
710551
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 85 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11739485
View Documents Promotion Details
Brady™
710553
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 85 mm
241.00 €
1 box
In Stock
to see stock.
Add to basket
11749485
View Documents Promotion Details
Brady™
710554
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances 85 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Supplied with pre-printed red diamonds.
  • Ready for you to print the required warning.
  • Compliant to the latest regulations.
Specifications
Specifications
Pre-printed MiniMark Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Red on White
Polypropylene
Labels
MiniMark Printer
Diamond
-20°C to +100°C
0.079 mm
Permanent Acrylic, Permanent
Gloss
Thermal Transfer
Hazard Communication Identification
-20°C
-4°F to +212°F
0.0031 in.