Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Blue Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Designed for rigorous wire marking applications, the PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin labels combine speed, ease of use, and permanence to create high quality labeling.
Brand:  Brady™ 173665
 View more versions of this product
Product Code. 17861419
  • 145.00 € / Pack of 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Explore more special offers
Descrizione
Descrizione
  • Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
  • Self-extinguishing labels
  • Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
  • 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
  • Made of B-342 polyolefin material
Specifica
Specifica
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Rectangle
-55°C to +135°C
0.851 x 1.75 in.
1.75 in.
21.62 mm
12.7 mm
M6-500-175-342-BL
Blue
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
100 Labels
-67°F to +275°F
8 to 1 AWG
0.851 in.
44.45 mm
0.5 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato