missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bone sialoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bone sialoprotein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Specifications
Accession Number | NP_004958.2 |
---|---|
Gene ID (Entrez) | 3381 |
Name | Bone sialoprotein 1 |
Regulatory Status | Research Use Only |
Endotoxin Concentration | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
16061420
|
enQuireBio™
QP6187-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16001430
|
enQuireBio™
QP6187-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16051420
|
enQuireBio™
QP6187-ec-100ug |
100 μg |
554.00 €
100µg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16081420
|
enQuireBio™
QP6187-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16091420
|
enQuireBio™
QP6187-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16071420
|
enQuireBio™
QP6187-ec-1mg |
1 mg |
2485.00 €
1mg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Specifications
NP_004958.2 | |
Bone sialoprotein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3381 | |
Research Use Only | |
IBSP | |
Recombinant Protein | |
AIQLPKKAGD ITNKATKEKE SDEEEEEEEE GNENEESEAE VDENEQGING TSTNSTEAEN GNGSSGGDNG EEGEEESVTG ANAEDTTETG RQGKGTSKTT TSPNGGFEPT TPPQVYRTTS PPFGKTTTVE YEGEYEYTGA NEYDNGYEIY ESE |