Learn More
Brady™ Roll of Not Drinking Water Warning Labels
84.20 € - 372.00 €
Specifications
Finish | Gloss |
---|---|
Material | Laminated Polyester |
Quantity | 250/Pk. |
Adhesive Type | Permanent Acrylic |
Thickness | 0.099 mm |
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diameter (Metric) | Price | Quantity & Availability | ||||||
10535704
|
Brady™
227380 |
100 mm |
372.00 €
1 roll |
Estimated Shipment: 10-04-2025
Log in to see stock. |
||||||
10071104
|
Brady™
227410 |
25 mm |
84.20 €
1 roll |
In Stock
Log in to see stock. |
||||||
Specifications
Gloss | |
250/Pk. | |
0.099 mm | |
Round | |
Black on White |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
-40 °C-110 °C | |
Global |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Brady™ Roll of Not Drinking Water Warning Labels