Learn More
Emma Safety Footwear Zion Safety Shoes
Chemical resistant with highly visible 3M™ reflective strip. The impenetrable sole protects feet from sharp and metal objects while the steel toe cap and reinforced polyurethane toe cover offer protection from falling objects. Microfiber components stand up to cement and remains flexible.
115.00 €
Specifications
Certifications/Compliance EN ISO 20345:2011
Color Black
Design Zion
Liner Material Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfiber
View More Specs
Products 13
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Size Price Quantity & Availability  
15908291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084837
37 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15918291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084838
38 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15928291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084839
39 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15938291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084840
40 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15948291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084841
41 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15958291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084842
42 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15968291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084843
43 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15978291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084844
44 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15988291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084845
45 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15998291
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084846
46 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15908301
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084847
47 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15918301
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084848
48 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15928301
View Documents Promotion Details
Emma Safety Footwear
MM30084849
49 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Microfiber construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • 3M™ Reflective Striping
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver provides drier, fresher feet
Specifications
Specifications
EN ISO 20345:2011
Zion
Microfiber
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver