Learn More
Greiner Bio-One Grip Stopper for Round Bottom Polystyrene Tubes
Made of high-grade polyethylene. Greiner Bio-One Gripper Stopper is used with round bottom polystyrene tubes.
7.20 € - 970.00 €
Specifications
Material Polyethylene
Color Natural
View More Specs
Products 9
Product Code Brand For Use With (Equipment) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand For Use With (Equipment) Price Quantity & Availability  
15995291
View Documents
Greiner Bio-One
301321
2 mL Round Bottom Polystyrene Tube Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10491482
View Documents
Greiner Bio-One
301321
2 mL Round Bottom Polystyrene Tube
99.20 €
Pack of 1000
Estimated Shipment: 21-02-2025
to see stock.
Add to basket
10514821
View Documents
Greiner Bio-One
302321
3.5 mL Round Bottom Polystyrene Tubes Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15905301
View Documents
Greiner Bio-One
302321
3.5 mL Round Bottom Polystyrene Tubes Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10204411
View Documents
Greiner Bio-One
303321
4 mL Round Bottom Polystyrene Tube
60.30 €
Pack of 500
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
10088780
View Documents
Greiner Bio-One
307321
10 mL Round Bottom Polystyrene Tubes
7.20 €
Pack of 100
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Add to basket
15925301
View Documents
Greiner Bio-One
307321
10 mL Round Bottom Polystyrene Tubes Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10768052
View Documents
Greiner Bio-One
348321
7 mL Round Bottom Tube Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15955301
View Documents
Greiner Bio-One
348321
7 mL Round Bottom Tube
897.00 €
Pack of 15000
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Add to basket
Description
Description
  • Material: High-grade polyethylene
  • Non-sterile
  • Color: Natural
  • For use with round bottom polystyrene tubes
Specifications
Specifications
Polyethylene
Natural